Documentos Principais
SAB4700977
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-HRP antibody produced in mouse
clone HP-03
Sinônimo(s):
Mouse Anti-Horse Radish Peroxidase
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
HP-03, monoclonal
forma
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
horseradish
concentração
1 mg/mL
técnica(s)
western blot: 1 μg/mL
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Descrição geral
The antibody HP-03 reacts with horseradish peroxidase. It is suitable for PAP detection system.
Imunogênio
Horseradish peroxidase (Grade I)
forma física
Solution in phosphate buffered saline with 15 mM sodium azide.