Documentos Principais
SAB4700856
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CD61 antibody produced in mouse
clone VIPL2
Sinônimo(s):
GP3A, ITGB3, beta 3 integrin, integrin beta 3
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
VIPL2, monoclonal
forma
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
nonhuman primates, human
concentração
1 mg/mL
técnica(s)
flow cytometry: 1.5 μg/mL
nº de adesão
NP_000203.2
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ITGB3(3690)
Descrição geral
The mouse monoclonal antibody VIPL2 recognizes CD61, a 90-110 kDa transmembrane glycoprotein of integrin family, expressed on platelets, megacaryocytes, osteoclasts, endothelial cells and other cell types, including leucocytes and smooth muscle cells.
forma física
Solution in phosphate buffered saline with 15 mM sodium azide.