Key Documents
SAB4700836
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-STIM1 antibody produced in mouse
clone CDN3H4
Sinônimo(s):
GOK, STRMK, TAM1
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
CDN3H4, monoclonal
forma
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
rat, human, mouse
concentração
1 mg/mL
técnica(s)
western blot: 1 μg/mL
nº de adesão
Q13586
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... STIM1(6786)
Descrição geral
The antibody CDN3H4 reacts with human and rodent STIM1, a 84 kDa essential and conserved regulator of store-operated Ca2+ channel function.
Imunogênio
Synthetized peptide (C-terminal cytoplasmic part of STIM1).
forma física
Solution in phosphate buffered saline with 15 mM sodium azide.