Documentos Principais
SAB4700813
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CD39 antibody produced in mouse
clone TU66
Sinônimo(s):
ETDH1, Ecto-ATP diphosphohydrolase 1, Ecto-ATPDase 1, Ecto-ATPase 1, NTPDase 1
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
TU66, monoclonal
forma
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
concentração
1 mg/mL
técnica(s)
flow cytometry: 2 μg/mL
nº de adesão
P49961
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ENTRD1(953)
Descrição geral
The mouse monoclonal antibody TU66, also known as Tü66, recognizes CD39, a 78 kDa cell surface enzyme expressed by regulatory T cells, mantle zone B cells, activated T cells, NK cells, macrophages, dendritic cells, neurons, endothelial cells and platelets.
forma física
Solution in phosphate buffered saline with 15 mM sodium azide.