Documentos Principais
SAB4700787
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CD157 antibody produced in mouse
clone SY11B5
Sinônimo(s):
BST1
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
SY11B5, monoclonal
forma
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
nonhuman primates, human
concentração
1 mg/mL
técnica(s)
western blot: 1 μg/mL
nº de adesão
BC012095
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... BST1(683)
Descrição geral
The mouse monoclonal antibody SY11B5 recognizes CD157, an approximately 45 kDa GPI-anchored protein expressed mainly on monocytes, macrophages, granulocytes and bone marrow stromal cells.
Imunogênio
Human CD157
forma física
Solution in phosphate buffered saline with 15 mM sodium azide.