SAB4700746
Monoclonal Anti-GRAP2/GADS antibody produced in mouse
clone UW40, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-GADS
About This Item
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
UW40, monoclonal
forma
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
concentração
1 mg/mL
técnica(s)
flow cytometry: suitable
immunoblotting: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
Isotipo
IgG2a
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... GRAP2(9402)
Descrição geral
Imunogênio
Características e benefícios
forma física
Exoneração de responsabilidade