SAB4700745
Monoclonal Anti-CD209 antibody produced in mouse
clone UW60.1, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
CDSIGN, CLEC4L, DC-SIGN1, Anti-DC-SIGN
About This Item
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
UW60.1, monoclonal
forma
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
concentração
1 mg/mL
técnica(s)
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
Isotipo
IgG2a
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
Informações sobre genes
human ... CD209(30835)
Descrição geral
Imunogênio
Características e benefícios
forma física
Exoneração de responsabilidade