Documentos Principais
SAB4700537
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CD263-PE antibody produced in mouse
clone TRAIL-R3-02, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-TNFRSF10C, Anti-TRAIL-R3
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
mouse
conjugado
phycoerythrin (R-PE) conjugate
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
TRAIL-R3-02, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
concentração
0.1 mg/mL
técnica(s)
flow cytometry: suitable
Isotipo
IgG1
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
Descrição geral
The antibody TRAIL-R3-02 reacts with TRAIL-R3, a 35 kDa GPI-anchored extracellular membrane protein expressed mainly on neutrophils.
Imunogênio
TRAIL-R3 (aa 1-280) - hIgGhc fusion protein
Aplicação
The reagent is designed for Flow Cytometry analysis. Suggested working dilution is 3 μg/mL of sample. Indicated dilution is recommended starting point for use of this product. Working concentrations should be determined by the investigator.
Características e benefícios
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
forma física
Solution in phosphate buffered saline containing 15 mM sodium azide and 0.2% high-grade protease free BSA as a stabilizing agent.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)