Documentos Principais
SAB4700485
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CD45RB-PE antibody produced in mouse
clone MEM-55, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-PTPRC
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.44
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
phycoerythrin (R-PE) conjugate
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
MEM-55, monoclonal
forma
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human, nonhuman primates
técnica(s)
flow cytometry: suitable
Isotipo
IgG1
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... PTPRC(5788)
Descrição geral
The antibody MEM-55 recognizes a siliadase-sensitive epitope of CD45RB, a 180-240 kDa single chain type I membrane glycoprotein, variant of CD45 (CD45RB isoform). CD45RB is expressed on a subset of T lymphocytes, B lymphocytes, monocytes, macrophages, granulocytes and dendritic cells.
Imunogênio
Human thymocytes and T lymphocytes
Aplicação
The reagent is designed for Flow Cytometry analysis of human blood cells using 20 μL reagent / 100 μL of whole blood or 1e6 cells in a suspension. The content of a vial (2 mL) is sufficient for 100 tests.
Características e benefícios
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
forma física
Solution in phosphate buffered saline containing 15 mM sodium azide and 0.2% high-grade protease free BSA as a stabilizing agent.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2