Documentos Principais
SAB4700430
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CD46-Biotin antibody produced in mouse
clone MEM-258, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-Membrane Cofactor Protein
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
biotin conjugate
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
MEM-258, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
bovine, human
concentração
1 mg/mL
técnica(s)
flow cytometry: suitable
Isotipo
IgG1
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CD46(4179)
Descrição geral
The antibody MEM-258 recognizes an epitope on SCR4 (the membrane-proximal SCR) domain of CD46 (Membrane cofactor protein). CD46 is 56-66 kDa dimeric transmembrane protein expressed on T and B lymphocytes, platelets, monocytes, granulocytes, endothelial cells, epithelial cells and fibroblast; it is negative on erythrocytes.
Imunogênio
HPB-ALL human T cell line
Aplicação
The reagent is designed for Flow Cytometry analysis. Suggested working dilution is 1:1000. Indicated dilution is recommended starting point for use of this product. Working concentrations should be determined by the investigator.
Características e benefícios
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4, with 15 mM sodium azide.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Christoph Fleischli et al.
Journal of virology, 79(15), 10013-10022 (2005-07-15)
The human regulator of complement activation membrane cofactor protein (CD46) has recently been identified as an attachment receptor for most species B adenoviruses (Ads), including Ad type 3 (Ad3), Ad11, and Ad35, as well as species D Ad37. To characterize