SAB4700342
Monoclonal Anti-CD222-APC antibody produced in mouse
clone MEM-238, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-CIMPR, Anti-IGF2 receptor, Anti-IGF2R
About This Item
fonte biológica
mouse
conjugado
Allophycocyanin conjugate
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
MEM-238, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
nonhuman primates, human
técnica(s)
flow cytometry: suitable
Isotipo
IgG1
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... IGF2R(3482)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Características e benefícios
forma física
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)