SAB4700251
Monoclonal Anti-CD55-FITC antibody produced in mouse
clone MEM-118, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-DAF
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.44
fonte biológica
mouse
conjugado
FITC conjugate
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
MEM-118, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
nonhuman primates, human
técnica(s)
flow cytometry: suitable
Isotipo
IgM
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CD55(1604)
Descrição geral
The antibody MEM-118 recognizes an epitope in SCR4 domain of CD55 (Decay accelerating factor, DAF), a 60-70 kDa glycosylphosphatidylinositol (GPI)-anchored single chain glycoprotein. CD55 is widely expressed on hematopoietic and on many non-hematopoietic cells; it is weakly present on NK cells.
Imunogênio
HPB-ALL human T cell line
Aplicação
The reagent is designed for Flow Cytometry analysis of human blood cells using 20 μL reagent / 100 μL of whole blood or 1e6 cells in a suspension. The content of a vial (2 mL) is sufficient for 100 tests.
Características e benefícios
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
forma física
Solution in Tris buffered saline (TBS) containing 15 mM sodium azide and 0.2% (w/v) high-grade protease free BSA as a stabilizing agent.
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?