SAB4700189
Monoclonal Anti-CD44-FITC antibody produced in rat
clone IM7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-Pgp-1
About This Item
fonte biológica
rat
conjugado
FITC conjugate
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
IM7, monoclonal
forma
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
mouse, human, canine
concentração
0.5 mg/mL
técnica(s)
flow cytometry: suitable
Isotipo
IgG2b
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CD44(960)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Características e benefícios
forma física
Exoneração de responsabilidade