Merck
Todas as fotos(7)
Documentos Principais
SAB4504477
Sigma-Aldrich
Anti-phospho-Myc (pThr358) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
conjugado:
unconjugated
application:
ELISA
IHC
clone:
polyclonal
reatividade de espécies:
rat, human, mouse
citations:
1
técnica(s):
ELISA: 1:20000
immunohistochemistry: 1:50-1:100
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen 48 kDa
reatividade de espécies
rat, human, mouse
concentração
~1 mg/mL
técnica(s)
ELISA: 1:20000
immunohistochemistry: 1:50-1:100
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
phosphorylation (pThr358)
Informações sobre genes
human ... MYC(4609)
Imunogênio
The antiserum was produced against synthesized peptide derived from human Myc around the phosphorylation site of Thr358.
Immunogen Range: 325-374
Características e benefícios
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
forma física
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
V H Cowling et al.
Oncogene, 33(27), 3519-3527 (2013-09-10)
Burkitt's lymphomas (BLs) acquire consistent point mutations in a conserved domain of Myc, Myc Box I. We report that the enhanced transforming activity of BL-associated Myc mutants can be uncoupled from loss of phosphorylation and increased protein stability. Furthermore, two