Merck
Todas as fotos(8)
Documentos Principais
SAB4504243
Sigma-Aldrich
Anti-phospho-IL-8R β/CDw128 β (pSer347) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen 40 kDa
reatividade de espécies
rat, mouse, human
concentração
~1 mg/mL
técnica(s)
ELISA: 1:1000
immunofluorescence: 1:100-1:500
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
phosphorylation (pSer347)
Informações sobre genes
human ... CXCR2(3579)
Imunogênio
The antiserum was produced against synthesized peptide derived from human IL-8R beta/CDw128 beta around the phosphorylation site of Ser347.
Immunogen Range: 311-360
Características e benefícios
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
forma física
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Jianhua Liu et al.
Frontiers in physiology, 8, 611-611 (2017-10-11)
Objective: This study aimed to investigate the effect of osmotin on myocardial ischemia/reperfusion (I/R), as well as the underlying mechanisms. Methods:In vitro I/R injury model was established on rat cardiac myoblast H9c2 cells by oxygen and glucose deprivation followed by
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SAB4504243-100UG4061831455779