Documentos Principais
SAB4503614
Sigma-Aldrich
Anti-EDG5 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinônimo(s):
Endothelial differentiation G-protein coupled receptor 5, S1P receptor Edg-5, S1P2, Sphingosine 1-phosphate receptor 2, Sphingosine 1-phosphate receptor Edg-5
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen 38 kDa
reatividade de espécies
rat, mouse, human
concentração
~1 mg/mL
técnica(s)
ELISA: 1:10000
western blot: 1:500-1:1000
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... S1PR2(9294)
Descrição geral
Anti-EDG5 Antibody detects endogenous levels of total EDG5 protein.
Imunogênio
The antiserum was produced against synthesized peptide derived from human EDG5.
Immunogen Range: 261-310
Características e benefícios
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
forma física
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Simon Lin et al.
International journal of molecular sciences, 22(21) (2021-11-14)
Sphingosine-1-phosphate receptor 2 (S1PR2) is a G protein-coupled receptor that regulates various immune responses. Herein, we determine the effects of a S1PR2 antagonist (JTE013) or a S1PR2 shRNA on osteogenesis by culturing murine bone marrow stromal cells (BMSCs) in osteogenic