Documentos Principais
SAB4503585
Sigma-Aldrich
Anti-CD5 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinônimo(s):
LEU1, Lymphocyte antigen CD5, Lymphocyte glycoprotein Ly-1, Lymphocyte glycoprotein T1/Leu-1, Lyt-1
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen 54 kDa
reatividade de espécies
human, mouse, rat
concentração
~1 mg/mL
técnica(s)
ELISA: 1:20000
western blot: 1:500-1:1000
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CD5(921)
Descrição geral
Anti-CD5 Antibody detects endogenous levels of total CD5 protein.
Imunogênio
The antiserum was produced against synthesized peptide derived from human CD5.
Immunogen Range: 421-470
Características e benefícios
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
forma física
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Marc Seifert et al.
The Journal of experimental medicine, 209(12), 2183-2198 (2012-10-24)
The cellular origin of chronic lymphocytic leukemia (CLL) is still debated, although this information is critical to understanding its pathogenesis. Transcriptome analyses of CLL and the main normal B cell subsets from human blood and spleen revealed that immunoglobulin variable
Daiki Mori et al.
The Journal of experimental medicine, 218(2) (2020-10-31)
To determine the respective contribution of the LAT transmembrane adaptor and CD5 and CD6 transmembrane receptors to early TCR signal propagation, diversification, and termination, we describe a CRISPR/Cas9-based platform that uses primary mouse T cells and permits establishment of the