Documentos Principais
SAB4503520
Sigma-Aldrich
Anti-MSK2 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinônimo(s):
90 kDa ribosomal protein S6 kinase 4, Nuclear mitogen- and stress-activated protein kinase 2, RSKB, Ribosomal protein kinase B
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen 85 kDa
reatividade de espécies
mouse, human
concentração
~1 mg/mL
técnica(s)
ELISA: 1:5000
western blot: 1:500-1:1000
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... RPS6KA4(8986)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Anti-MSK2 Antibody detects endogenous levels of total MSK2 protein.
Imunogênio
The antiserum was produced against synthesized peptide derived from human MSK2.
Immunogen Range: 531-580
Características e benefícios
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
forma física
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.