SAB4503422
Anti-MNK1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinônimo(s):
MAP kinase signal-integrating kinase 1, MAP kinase-interacting serine/threonine kinase 1, MKNK1, Map kinase interacting kinase, kinase Mnk1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen 51 kDa
reatividade de espécies
human, rat, mouse
concentração
~1 mg/mL
técnica(s)
ELISA: 1:40000
western blot: 1:500-1:1000
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... MKNK1(8569)
Descrição geral
Imunogênio
Immunogen Range: 221-270
Características e benefícios
forma física
Não está encontrando o produto certo?