Documentos Principais
SAB4503325
Sigma-Aldrich
Anti-ATRIP antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinônimo(s):
ATIP, ATM and Rad3 related interacting protein, ATR-interacting protein
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen 85 kDa
reatividade de espécies
mouse, human, rat
concentração
~1 mg/mL
técnica(s)
ELISA: 1:1000
immunofluorescence: 1:100-1:500
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ATRIP(84126)
Descrição geral
Anti-ATRIP Antibody detects endogenous levels of total ATRIP protein.
Imunogênio
The antiserum was produced against synthesized peptide derived from human ATRIP.
Immunogen Range: 34-83
Características e benefícios
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
forma física
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Putzer J Hung et al.
Molecular cell, 71(2), 332-342 (2018-07-19)
The modulator of retrovirus infection (MRI or CYREN) is a 30-kDa protein with a conserved N-terminal Ku-binding motif (KBM) and a C-terminal XLF-like motif (XLM). We show that MRI is intrinsically disordered and interacts with many DNA damage response (DDR)