SAB4503254
Anti-VANGL1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinônimo(s):
LPP2, Loop-tail protein 2 homolog, Strabismus 2, Van Gogh-like protein 1, Vang-like protein 1
About This Item
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen 59 kDa
reatividade de espécies
mouse, human
concentração
~1 mg/mL
técnica(s)
ELISA: 1:20000
western blot: 1:500-1:1000
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... VANGL1(81839)
Descrição geral
The gene VANGL1 (vang-like protein 1) is mapped to human chromosome 1p13. The encoded protein is a transmembrane protein and a component of the Wnt-PCP (planar cell polarity) pathway. The VANGL1 protein can interact with planar cell polarity (PCP) core proteins Disheveled, Prickle, and Frizzled, KAI1 (metastasis suppressor Kangai-1) protein and ITF (intestinal trefoil factor) protein.
Imunogênio
Immunogen Range: 301-350
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)