SAB4502905
Anti-Synapsin, N-Terminal antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinônimo(s):
Brain protein 4.1, SYN-1, synapsin I
About This Item
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen 74 kDa
reatividade de espécies
mouse, rat, human
concentração
~1 mg/mL
técnica(s)
ELISA: 1:20000
western blot: 1:500-1:1000
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... SYN1(6853)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Synapsin I (SYN1) is a synaptic vesicle associated protein. It is present in the central nervous system like olfactory bulb, cerebral cortex, hippocampus, basal ganglia, thalamus, hypothalamus, cerebellum, pons-medulla, spinal cord and posterior pituitary gland. The protein is found in the nucleus and cytoplasm of granule cells, and in the glomerular synaptic complex of the cerebellum. SYN1 gene is located in human chromosome Xp11.3.
Imunogênio
Immunogen Range: 3-52
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
forma física
Exoneração de responsabilidade