Key Documents
SAB4502839
Sigma-Aldrich
Anti-SP3, C-Terminal antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinônimo(s):
LAG1 longevity assurance, SP260, TMSG1, Tumor metastasis-suppressor gene 1 protein
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen 82 kDa
reatividade de espécies
mouse, rat, human
concentração
~1 mg/mL
técnica(s)
ELISA: 1:10000
western blot: 1:500-1:1000
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... SP3(6670)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Anti-SP3 Antibody detects endogenous levels of total SP3 protein.
Imunogênio
The antiserum was produced against synthesized peptide derived from human SP3/4.
Immunogen Range: 671-720
Características e benefícios
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
forma física
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Visite a Biblioteca de Documentos
Alla V Tsytsykova et al.
iScience, 25(8), 104839-104839 (2022-08-24)
Krüppel-like factor 4 (KLF4) is a transcription factor that has been proven necessary for both induction and maintenance of pluripotency and self-renewal. Whole-genome sequencing defined a unique mutation in KLF4 (KLF4K409Q) in human meningiomas. However, the molecular mechanism of this