Key Documents
SAB4502835
Sigma-Aldrich
Anti-SOX12 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinônimo(s):
sox12, sox12 protein, sox22, sox22 protein, sry (sex determining region y)-box 12
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen 34 kDa
reatividade de espécies
mouse, human
concentração
~1 mg/mL
técnica(s)
ELISA: 1:20000
immunohistochemistry: 1:50-1:100
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... SOX12(6666)
Descrição geral
Anti-SOX12 Antibody detects endogenous levels of total SOX12 protein.
Imunogênio
The antiserum was produced against synthesized peptide derived from human SOX12.
Immunogen Range: 71-120
Características e benefícios
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
forma física
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Visite a Biblioteca de Documentos
Gang Wang et al.
Oncology letters, 20(6), 389-389 (2020-11-17)
Colorectal cancer (CRC) is the third most common malignant type of tumor worldwide. Neurensin-2 (NRSN2) is a small neuronal membrane protein associated with tumorigenesis. Therefore, the present study aimed to investigate the association between NRSN2 and CRC, and further examined