SAB4502616
Anti-NF-κB p65 (Acetyl-Lys310) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinônimo(s):
NFKB3, RELA, TF65, nuclear factor NF-κ-B p65 subunit, p65
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen 60 kDa
reatividade de espécies
mouse, human
concentração
~1 mg/mL
técnica(s)
ELISA: 1:40000
immunofluorescence: 1:100-1:500
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
acetylation (Lys310)
Informações sobre genes
human ... RELA(5970)
Categorias relacionadas
Descrição geral
RELA (v-rel avian reticuloendotheliosis viral oncogene homolog A) codes for the important constituent of the NF-κB (nuclear factor κ-B) complex. It is located on human chromosome 11q13.1. It is also called as nuclear factor κB subunit 3 (NFKB3).
Imunogênio
Immunogen Range: 275-324
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)