Key Documents
SAB4502513
Sigma-Aldrich
Anti-Breast Tumor Kinase antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinônimo(s):
Breast tumor kinase, PTK6, Tyrosine-protein kinase 6, Tyrosine-protein kinase brk
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen 51 kDa
reatividade de espécies
human
concentração
~1 mg/mL
técnica(s)
ELISA: 1:1000
immunofluorescence: 1:100-1:500
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... PTK6(5753)
Descrição geral
Anti-Breast Tumor Kinase Antibody detects endogenous levels of total Breast Tumor Kinase protein.
Imunogênio
The antiserum was produced against synthesized peptide derived from human Breast Tumor Kinase.
Immunogen Range: 402-451
Características e benefícios
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
forma física
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Visite a Biblioteca de Documentos
You-Fang Chen et al.
Medical oncology (Northwood, London, England), 31(12), 317-317 (2014-11-08)
To investigate the clinical prognostic value of protein tyrosine kinase 6 (PTK6) in patients with esophageal squamous cell carcinoma (ESCC), quantitative RT-PCR and Western blotting were utilized to measure the mRNA and protein expression levels of PTK6 in 29 and