SAB4502387
Anti-PKG2 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinônimo(s):
CGK 2, Type II cGMP-dependent protein kinase, cGKII
About This Item
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen 87 kDa
reatividade de espécies
mouse, rat, human
concentração
~1 mg/mL
técnica(s)
ELISA: 1:40000
western blot: 1:500-1:1000
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... PRKG2(5593)
Descrição geral
Imunogênio
Immunogen Range: 92-141
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
forma física
Exoneração de responsabilidade