Documentos Principais
SAB4502157
Sigma-Aldrich
Anti-MRPS33 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinônimo(s):
MRP-S33, Mitochondrial 28S ribosomal protein S33, S33mt
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen 12 kDa
reatividade de espécies
mouse, rat, human
concentração
~1 mg/mL
técnica(s)
ELISA: 1:10000
immunohistochemistry: 1:50-1:100
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... MRPS33(51650)
Descrição geral
Anti-MRPS33 Antibody detects endogenous levels of total MRPS33 protein.
Imunogênio
The antiserum was produced against synthesized peptide derived from human MRPS33.
Immunogen Range: 51-100
Características e benefícios
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
forma física
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.