SAB4501788
Anti-LTBR antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinônimo(s):
LTBR, Lymphotoxin-β receptor, Tumor necrosis factor C receptor, Tumor necrosis factor receptor 2-related protein, Tumor necrosis factor receptor superfamily member 3
About This Item
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen 46 kDa
reatividade de espécies
mouse, human
concentração
~1 mg/mL
técnica(s)
ELISA: 1:40000
immunofluorescence: 1:100-1:500
western blot: 1:500-1:1000
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... LTBR(4055)
Descrição geral
Imunogênio
Immunogen Range: 11-60
Características e benefícios
forma física
Exoneração de responsabilidade