SAB4501456
Anti-HSP27 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinônimo(s):
28 kDa heat shock protein, Estrogen-regulated 24 kDa protein, Growth-related 25 kDa protein, HSP 27, Heat shock 27 kDa protein
About This Item
fonte biológica
rabbit
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen 22 kDa
reatividade de espécies
human
concentração
~1 mg/mL
técnica(s)
ELISA: 1:20000
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... HSPB1(3315)
Descrição geral
Imunogênio
Immunogen Range: 45-94
Características e benefícios
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)