Key Documents
SAB4501131
Sigma-Aldrich
Anti-TINF2 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinônimo(s):
TRF1-interacting nuclear protein 2
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen 50 kDa
reatividade de espécies
human
concentração
~1 mg/mL
técnica(s)
ELISA: 1:10000
western blot: 1:500-1:1000
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... TINF2(26277)
Descrição geral
Anti-TINF2 Antibody detects endogenous levels of total TINF2 protein.
Imunogênio
The antiserum was produced against synthesized peptide derived from human TINF2.
Immunogen Range: 71-120
Características e benefícios
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
forma física
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Visite a Biblioteca de Documentos
Hande Kocak et al.
Genes & development, 28(19), 2090-2102 (2014-09-23)
Germline mutations in telomere biology genes cause dyskeratosis congenita (DC), an inherited bone marrow failure and cancer predisposition syndrome. DC is a clinically heterogeneous disorder diagnosed by the triad of dysplastic nails, abnormal skin pigmentation, and oral leukoplakia; Hoyeraal-Hreidarsson syndrome