Documentos Principais
SAB4500947
Sigma-Aldrich
Anti-MAST2 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinônimo(s):
KIAA0807, MAST205
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen 196 kDa
reatividade de espécies
human, mouse
concentração
~1 mg/mL
técnica(s)
ELISA: 1:40000
western blot: 1:500-1:1000
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... MAST2(23139)
Descrição geral
Anti-MAST2 Antibody detects endogenous levels of total MAST2 protein.
Imunogênio
The antiserum was produced against synthesized peptide derived from human MAST2.
Immunogen Range: 1201-1250
Características e benefícios
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
forma física
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.