Documentos Principais
SAB4500778
Sigma-Aldrich
Anti-EPHB4 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinônimo(s):
EPB4, Ephrin type-B receptor 4 precursor, HTK, Tyrosine-protein kinase receptor HTK
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen 108 kDa
reatividade de espécies
mouse, human
concentração
~1 mg/mL
técnica(s)
ELISA: 1:20000
western blot: 1:500-1:1000
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... EPHB4(2050)
Descrição geral
Anti-EPHB4 Antibody detects endogenous levels of total EPHB4 protein.
Imunogênio
The antiserum was produced against synthesized peptide derived from human EPHB4.
Immunogen Range: 571-620
Características e benefícios
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
forma física
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Visite a Biblioteca de Documentos
Chary Marquez Batista et al.
Neural plasticity, 2014, 451639-451639 (2014-08-12)
Pigment epithelium derived factor (PEDF) exerts trophic actions to motoneurons and modulates nonneuronal restorative events, but its effects on neuroplasticity responses after spinal cord (SC) injury are unknown. Rats received a low thoracic SC photothrombotic ischemia and local injection of