Key Documents
SAB4500764
Sigma-Aldrich
Anti-EMR1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinônimo(s):
Cell surface glycoprotein EMR1, EGF-like module-containing mucin-like hormone receptor-like 1, EMR1, EMR1 hormone receptor, TM7LN3
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen 97 kDa
reatividade de espécies
human
concentração
~1 mg/mL
técnica(s)
ELISA: 1:1000
western blot: 1:500-1:1000
nº de adesão NCBI
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... EMR1(2015)
Descrição geral
Anti-EMR1 Antibody detects endogenous levels of total EMR1 protein.
Imunogênio
The antiserum was produced against synthesized peptide derived from human EMR1.
Immunogen Range: 818-867
Características e benefícios
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
forma física
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Visite a Biblioteca de Documentos
Naoyuki Kawao et al.
PloS one, 10(4), e0123982-e0123982 (2015-04-22)
Macrophages play crucial roles in repair process of various tissues. However, the details in the role of macrophages during bone repair still remains unknown. Herein, we examined the contribution of the tissue fibrinolytic system to the macrophage functions in bone