SAB4500620
Anti-DAPK1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinônimo(s):
DAP kinase 1, DAPK, Death associated protein kinase, kinase DAPK1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen 160 kDa
reatividade de espécies
mouse, human
concentração
~1 mg/mL
técnica(s)
ELISA: 1:1000
immunofluorescence: 1:100-1:500
immunohistochemistry: 1:50-1:100
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... DAPK1(1612)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Imunogênio
Immunogen Range: 274-323
Aplicação
- immunohistochemistry(1:400 )
- coimmunoprecipitation
- immunoblot
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
forma física
Exoneração de responsabilidade