SAB4500617
Anti-GPR180 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinônimo(s):
GPR180, ITR, Integral membrane protein GPR180, Intimal thickness-related receptor
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen 49 kDa
reatividade de espécies
mouse, human
concentração
~1 mg/mL
técnica(s)
ELISA: 1:10000
immunofluorescence: 1:100-1:500
immunohistochemistry: 1:50-1:100
nº de adesão NCBI
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... GP180(160897)
Descrição geral
Imunogênio
Immunogen Range: 241-290
Características e benefícios
forma física
Não está encontrando o produto certo?