SAB4500211
Anti-CHK1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinônimo(s):
CHEK1, Chk1, kinase Chk1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen 54 kDa
reatividade de espécies
mouse, rat, human
concentração
~1 mg/mL
técnica(s)
ELISA: 1:40000
western blot: 1:500-1:1000
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CHEK1(1111)
Descrição geral
Imunogênio
Immunogen Range: 310-359
Características e benefícios
forma física
Não está encontrando o produto certo?