SAB4301658
Anti-CSPG4 Antibody
rabbit polyclonal
Sinônimo(s):
HMW-MAA, MCSP, MCSPG, MSK16, NG2
About This Item
Produtos recomendados
product name
Anti-CSPG4, affinity isolated antibody
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous glycerol solution
reatividade de espécies
human, mouse, rat
técnica(s)
immunohistochemistry: 1:20-1:100
western blot: 1:500-1:2000
nº de adesão
NP_001888
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CSPG4(1464)
Descrição geral
Imunogênio
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
forma física
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1