Key Documents
SAB4301275
Sigma-Aldrich
Anti-phospho-SNAI1 (pSer246) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinônimo(s):
SNAH, SNAI, Sna, Snail
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
29 kDa
reatividade de espécies
mouse, human
concentração
1.0 mg/mL
técnica(s)
immunohistochemistry: 1:100-1:200
western blot: 1:500-1:1000 (Cell Lysate)
Isotipo
IgG
nº de adesão
NP_005976.2.
nº de adesão UniProt
aplicação(ões)
research pathology
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
phosphorylation (pSer246)
Informações sobre genes
human ... SNAI1(6615)
Especificidade
The antibody detects endogenous levels of SNAI1 only when phosphorylated at serine 246.
Imunogênio
Peptide sequence around phosphorylation site of Serine 246(T-F-S(p)-R-M) derived from Human SNAI1.
Características e benefícios
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
forma física
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1