Documentos Principais
SAB4301196
Sigma-Aldrich
Anti-CDK19 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinônimo(s):
CDC2L6, CDK11, bA346C16.3
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
57 kDa
reatividade de espécies
human, mouse
concentração
3 mg/mL
técnica(s)
immunohistochemistry: 1:100- 1:300
western blot: 1:500-1:2000 (Cell Lysate)
Isotipo
IgG
nº de adesão
NP_001287889.1
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CDK19(23097)
Especificidade
The antibody detects endogenous levels of total CDK19 protein.
Imunogênio
Synthetic peptide corresponding to residues near the N terminal of human cyclin-dependent kinase 19
Características e benefícios
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
forma física
Rabbit IgG in pH7.3 PBS, 0.05% NaN3, 50% Glycerol.
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Sonia Mediouni et al.
mBio, 10(1) (2019-02-07)
The intrinsically disordered HIV-1 Tat protein binds the viral RNA transactivation response structure (TAR), which recruits transcriptional cofactors, amplifying viral mRNA expression. Limited Tat transactivation correlates with HIV-1 latency. Unfortunately, Tat inhibitors are not clinically available. The small molecule didehydro-cortistatin