SAB4301117
Anti-PIF1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinônimo(s):
ATP-dependent DNA helicase PIF1, C15orf20, PIF
About This Item
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
70 kDa
reatividade de espécies
human
concentração
1 mg/mL
técnica(s)
western blot: 1:500-1:2000 (Cell Lysate)
Isotipo
IgG
nº de adesão
NP_001273425.1
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... PIF1(80119)
Categorias relacionadas
Especificidade
Imunogênio
Características e benefícios
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)