Documentos Principais
SAB4301004
Sigma-Aldrich
Anti-REG3G antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinônimo(s):
PAP IB, PAP-1B, PAP1B, PAPIB, UNQ429
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
clone:
polyclonal
application:
IHC
WB
reatividade de espécies:
mouse, human
técnica(s):
immunohistochemistry: 1:50- 1:200
western blot: 1:500-1:2000 (Cell Lysate)
citations:
2
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
19 kDa
reatividade de espécies
mouse, human
concentração
2 mg/mL
técnica(s)
immunohistochemistry: 1:50- 1:200
western blot: 1:500-1:2000 (Cell Lysate)
Isotipo
IgG
nº de adesão
NP_001008388.1
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... REG3G(130120)
Especificidade
The antibody detects endogenous levels of total REG3G protein.
Imunogênio
Fusion protein corresponding to a region derived from internal residues of human regenerating islet-derived 3 gamma
Características e benefícios
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
forma física
Rabbit IgG in pH7.3 PBS, 0.05% NaN3, 50% Glycerol.
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Takuma Okajima et al.
Frontiers in immunology, 12, 738041-738041 (2021-12-07)
CpG-oligodeoxynucleotides (CpG-ODNs) constitute an attractive alternative for asthma treatment. However, very little evidence is available from studies on the oral administration of CpG-ODNs in animals. Previously, we developed acid-resistant particles (named ODNcap) as an oral delivery device for ODNs. Here