Documentos Principais
SAB4300752
Sigma-Aldrich
Anti-ADCY4 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinônimo(s):
ATP pyrophosphate-lyase 4, Adenylate cyclase, Adenylyl cyclase 4, EC 4.6.1.1, type IV
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
120 kDa
reatividade de espécies
human, rat, mouse
concentração
1.0 mg/mL
técnica(s)
western blot: 1:500-1:3000 (Cell Lysate)
Isotipo
IgG
nº de adesão
NP_001185497.1
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ADCY4(196883)
Especificidade
The antibody detects endogenous levels of total ADCY4 protein.
Imunogênio
Synthesized peptide derived from internal of human ADCY4.
Características e benefícios
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
forma física
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Ananya Chakraborty et al.
American journal of cancer research, 13(1), 118-142 (2023-02-14)
Patients suffering from chronic pancreatitis (CP) have a higher risk of pancreatic ductal adenocarcinoma (PDAC) compared to the general population. For instance, the presence of an activated pancreatic stellate cell (PaSC)-rich stroma in CP has facilitated the progression of non-invasive