Documentos Principais
SAB4300685
Sigma-Aldrich
Anti-ASH2L antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinônimo(s):
Anti-ASH2, Anti-ASH2L1, Anti-ASH2L2, Anti-Bre2
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
clone:
polyclonal
application:
WB
reatividade de espécies:
human
técnica(s):
western blot: 1:500-1:1000
citations:
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
65-80 kDa
reatividade de espécies
human
concentração
1 mg/mL
técnica(s)
western blot: 1:500-1:1000
Isotipo
IgG
sequência de imunogênio
(G-R-R-S-P)
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ASH2L(9070)
Descrição geral
The antibody detects endogenous level of total ASH2L protein.
Imunogênio
Peptide sequence around aa. 620-624 (G-R-R-S-P), according to the protein NP_004665.2
Características e benefícios
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Descrição-alvo
Component of the Set1/Ash2 histone methyltransferase (HMT) complex, a complex that specifically methylates ′Lys-4′ of histone H3, but not if the neighboring ′Lys-9′ residue is already methylated. As part of the MLL1/MLL complex it is involved in methylation and dimethylation at ′Lys-4′ of histone H3. May function as a transcriptional regulator. May play a role in hematopoiesis.
forma física
Solution in phosphate-buffered saline containing 0.02% sodium azide and 50% glycerol
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)