SAB4300438
Anti-ZAP70 (Ab-493) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinônimo(s):
Anti-FLJ17670 antibody produced in rabbit, Anti-FLJ17679 antibody produced in rabbit, Anti-SRK antibody produced in rabbit, Anti-STD antibody produced in rabbit, Anti-zeta-chain (TCR) associated protein kinase 70kDa antibody produced in rabbit
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
~70 kDa
reatividade de espécies
rat, mouse, human
concentração
1 mg/mL
técnica(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:50-1:100
Isotipo
IgG
sequência de imunogênio
(S-Y-Y-T-A)
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ZAP70(7535)
Imunogênio
Características e benefícios
Descrição-alvo
forma física
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1