Documentos Principais
SAB4300138
Sigma-Aldrich
Anti-phospho-GRIN2B (pTyr1474) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinônimo(s):
Anti-MGC142178 antibody produced in rabbit, Anti-MGC142180 antibody produced in rabbit, Anti-NMDAR2B antibody produced in rabbit, Anti-NR2B antibody produced in rabbit, Anti-glutamate receptor, ionotropic, N-methyl D-aspartate 2B antibody produced in rabbit
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
~190 kDa
reatividade de espécies
human, rat, mouse
concentração
1 mg/mL
técnica(s)
indirect immunofluorescence: 1:100-1:200
Isotipo
IgG
sequência de imunogênio
(H-V-YP-E-K)
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
phosphorylation (pTyr1474)
Informações sobre genes
human ... GRIN2B(2904)
Imunogênio
Peptide sequence around phosphorylation site of Tyr1474 (H-V-Y(p)-E-K), according to the protein GRIN2B.
Características e benefícios
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Descrição-alvo
NMDA receptor subtype of glutamate-gated ion channels with high calcium permeability and voltage-dependent sensitivity to magnesium. Mediated by glycine.
forma física
Solution in phosphate-buffered saline containing 0.02% sodium azide and 50% glycerol
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)