SAB4200606
Anti-EB3 antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody
Sinônimo(s):
Anti-EBF3, Anti-EBF3-S, Anti-MAPRE3, Anti-RP/EB family, Anti-RP3, Anti-member 3, Anti-microtubule-associated protein
About This Item
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~32 kDa
reatividade de espécies
mouse, human, rat
concentração
~1.0 mg/mL
técnica(s)
immunoblotting: 1-2 μg/mL using lysates of rat brain (S1 fraction)
immunoprecipitation (IP): 5-10 μg using lysates of mouse brain (S1 fraction).
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... MAPRE3(22924)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
- immunoblotting
- co-immunoprecipitation
- immunocytochemistry
- glutathione S-transferase (GST) pull-down assay
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade