SAB4200580
Anti-Msi-1 antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody
Sinônimo(s):
AntiMSI1, AntiMSI1H, AntiMUSASHI 1, Antim-Msi-1
About This Item
fonte biológica
rabbit
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~39 kDa
reatividade de espécies
human
concentração
~1.0 mg/mL
técnica(s)
immunoblotting: 1-2 μg/mL using Lysates of HEK-293T cells overexpressing human Msi-1.
immunoprecipitation (IP): 5-10 μg using HEK-293T cells overexpressing human Msi-1.
indirect immunofluorescence: 5-10 μg/mL using HeLa cells.
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... MSI1(4440)
rat ... Msi1(259272)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
- immunoblotting
- immunoprecipitation
- immunofluorescence
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)