SAB4200562
Anti-AOX1 antibody, Mouse monoclonal
clone AO15, purified from hybridoma cell culture
Sinônimo(s):
Monoclonal Anti-AO, Monoclonal Anti-AOH1, Monoclonal Anti-AOX1 antibody produced in mouse, Monoclonal Anti-EC 1.2.3.1, Monoclonal Anti-aldehyde oxidase 1
About This Item
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified from hybridoma cell culture
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
AO15, monoclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~148 kDa
reatividade de espécies
human
concentração
~1 mg/mL
técnica(s)
western blot: 1.0-2.0 μg/mL using extracts of HepG2 cells.
Isotipo
IgG1
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... AOX1(316)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Armazenamento e estabilidade