SAB4200344
Anti-SMYD3 antibody, Mouse monoclonal
clone SMYD3-2, purified from hybridoma cell culture
Sinônimo(s):
Anti-KMT3E, Anti-SET and MYND domain containing 3, Anti-ZMYND1, Anti-Zinc finger MYND domain-containing protein 1, Anti-Zinc finger protein, subfamily 3A (MYND domain containing), 1
About This Item
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified from hybridoma cell culture
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
SMYD3-2, monoclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~43 kDa
reatividade de espécies
rat, mouse, human
concentração
~1.0 mg/mL
técnica(s)
western blot: 5-10 μg/mL using whole extracts of HeLa cells
Isotipo
IgG1
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... SMYD3(64754)
mouse ... Smyd3(69726)
rat ... Smyd3(498295)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade